Learn More
Invitrogen™ Kit d’isolement de l’ARN par centrifugation Tempus™
Code produit 11328530
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 préparations
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328530 50 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11328530 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4380204
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-04-2027
Includes
Filtres de purification de l’ARN, tubes de prélèvement de 2 ml, PBS 1X, solution de remise en suspension de purification de l’ARN, solution de lavage de purification de l’ARN 1, solution de lavage de purification de l’ARN 2 et solution d’élution de purification des acides nucléiques
Isolement de l’ARN à partir de sang
Ce produit Applied Biosystems est conçu pour l’isolement rapide, facile et par filtre en fibre de verre de l’ARN du sang à l’aide d’un équipement de laboratoire standard en une heure environ. Contient suffisamment de réactifs pour la purification de l’ARN à partir de 50 échantillons. Le profilage de l’expression génétique et l’analyse du sang total sont un outil des sciences de la vie de plus en plus important. La mesure précise du profil moléculaire des transcrits d’ARN à base de sang est un besoin essentiel dans les domaines de recherche comme les études d’association avec les maladies, la découverte et la validation de biomarqueurs et la surveillance des régimes de traitement pharmaceutique.
  • Isolez l’ARN de haute qualité du sang, adapté à la PCR en temps réel et à l’analyse de microarrays
  • Obtenez un ARN hautement stable pratiquement exempt d’activité de RNase, d’ADNg contaminant ou d’inhibiteurs de RT-PCR
  • Un flux de travail facile ne nécessite que des centrifugeuses de laboratoire standard et ∽ 1 heure de temps
  • Aucun traitement séparé de lyse des globules rouges ou de protéinase K n’est nécessaire
Performances faciles
La capacité du système Tempus (tubes d’ARN de prélèvement sanguin Tempus et kit d’isolement d’ARN Tempus Spin) à stabiliser les profils d’expression d’ARN a été testée dans une gamme de conditions de stockage. La combinaison fournit un ARN stable, des rendements élevés d’ARN purifié (rendements observés de 6 à 25 μg à partir d’un sang total provenant de donneurs normaux et sains) et d’ARN de haute qualité (rapport A260 / A280 supérieur à 1,9 et RIN supérieur à 7,0) adaptés à une utilisation dans des applications en aval telles que la PCR quantitative, le profilage de biopuces et d’autres méthodes d’analyse d’ARN.
Accessoire
La nature hautement instable des transcrits d’ARN ex vivo crée un défi encore plus grand pour l’analyse précise de l’expression. Les changements métaboliques en cours peuvent affecter considérablement les profils d’expression génétique en seulement une heure dans des tubes de prélèvement sanguin standard. L’utilisation des tubes d’ARN de prélèvement sanguin Applied Biosystems Tempus™ (n° de réf. 4342792) est donc recommandée. Ces tubes sont conçus pour le prélèvement direct de 3 ml de sang dans un tube de prélèvement sanguin sous vide en plastique contenant du réactif de stabilisation de l’ARN. L’ARN, et donc le profil d’expression, est stable dans le tube de prélèvement pendant cinq jours maximum à température ambiante et un minimum de 7 jours à 4°C
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement de l’ARN total, ARN total des cellules et tissus animaux, ARN total du sang, ARN total des cellules végétales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Les filtres de purification de l’ARN, les tubes de prélèvement de 2 ml, la solution PBS 1X, la solution de remise en suspension de purification de l’ARN, la solution de lavage de purification de l’ARN 1, la solution de lavage de purification de l’ARN 2 et la solution d’élution de purification des acides nucléiques doivent tous être stockés à température ambiante..
Isolation Technology Colonne de centrifugation de silice
Temps de purification 60 min
Volume d’élution 100 μL
Type d’échantillon Sang, cellules, échantillons végétaux
Type de produit final ARN total
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
À utiliser avec (application) Analyse microarray, PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR par transcriptase inverse (RT-PCR), transfert Northern
Quantité 50 préparations
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité de matériel de démarrage Jusqu’à 3 ml de sang
Rendement 25 µg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tempus Spin RNA Isolation Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, Guanidine hydrochloride