Learn More
Invitrogen™ Tubes pour PCR sans RNase, à paroi fine, couvercle dépoli (0,2 ml)
Description
Le bouchon plat et dépoli, à paroi fine, fournit une surface convenable pour garantir un étiquetage détaillé. Les tubes de 0,2 ml sont fournis par boîte de 1 000. Chaque lot de tubes est certifié exempt de RNase et de DNase.
RT-PCR en une étape, PCR, PCR et PCR en temps réel, RT-PCR, PCR en temps réel (qPCR), transcription inverse, RT-PCR en deux étapes
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Volume (métrique) | 0,2 ml |
| Quantité | 1000 tubes |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleurs |
| Gamme de produits | Ambion |
| Matériau | Polypropylène |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Pureté ou qualité | Sans RNase |
| Vitesse de réaction | Rapidité |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Afficher plus |