Learn More
Invitrogen™ Utilisation de la solution TRI Reagent™
Description
Tri Reagent™ solution is a complete, ready-to-use reagent for the isolation of total RNA or the simultaneous isolation of RNA, DNA, and protein from a variety of biological samples. Key features:
- Simple – a single reagent for isolation of DNA-free RNA, RNA-free DNA, and protein
- Productive – obtain higher yields than with traditional guanidine thiocyanate or cesium chloride methods
- Versatile – works with many sample sources, including human, plant, yeast, bacterial and viral samples
- Flexible – easily scalable depending on starting material and desired yield
• Simple : un réactif unique pour l’isolement de l’ARN DNA-free, de l’ADN sans ARN et de la protéine
• Productif : obtient des rendements supérieurs à ceux des méthodes traditionnelles de thiocyanate de guanidine ou de chlorure de césium
• Polyvalent : fonctionne avec de nombreuses sources d’échantillons, notamment les échantillons humains, végétaux, de levures, bactériens et viraux
• Flexible : facilement évolutif en fonction du matériau de départ et du rendement souhaité
Utilisation de la solution TRI Reagent™
Le matériau de départ TRI Reagent™ peut être soit du tissu frais, soit du tissu congelé, soit des échantillons de cellules de presque toutes les tailles, le protocole est facilement évolutif. Cette méthode d’isolement d’ARN est bien reconnue et référencée dans de nombreuses publications, ce qui témoigne de sa fiabilité.
Fonctionnement
le TRI Reagent™ combine le phénol et le thiocyanate de guanidine dans une solution monophase pour faciliter l’inhibition immédiate de l’activité de la RNase. Les échantillons biologiques sont homogénéisés ou lysés dans la solution TRI Reagent™. L’ajout ultérieur du bromochloropropane ou du chloroforme se solde par la séparation de l’homogénat dans les phases aqueuses et organiques. L’ARN procède à la partition en phase aqueuse, l’ADN dans l’interphase et les protéines en phase organique. L’ARN peut être ensuite précipité à partir de la phase aqueuse avec l’ajout de l’isopropanol. L’ensemble du protocole peut être terminé en 1 heure environ.
Applications
L’ARN isolé convient à toute application en aval, y compris la RT-PCR, l’amplification pour l’analyse de matrice, les dosages d’hybridation ou la translation in vitro. Vous pouvez effectuer la PCR, le transfert Southern et le clonage en utilisant l’ADN isolé avec TRI Reagent™. Les protéines isolées peuvent être utilisées dans la SDS-PAGE et le transfert Western.
La solution Tri Reagent™ est intégrée à nos kits d’isolement d’ARN RiboPure™ et MagMAX™-96 pour biopuces.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver la solution TRI Reagent™ à 4°C. |
| Isolation Technology | Extraction organique |
| Temps de purification | 1 heures |
| Volume d’élution | Varies |
| Type d’échantillon | Bactéries, sang, échantillons buccaux, cellules, champignons, échantillons végétaux, tissus, échantillons viraux, levure, sang, échantillons buccaux, cellules, champignons |
| Type de produit final | ADN génomique, ARN total, protéine |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec le haut débit (manuel) |
| À utiliser avec (application) | Analyse de biopuces, PCR quantitative en temps réel (qPCR), clonage, transfert Southern, dosages de protection des nucléases, PCR, translation in vitro, transfert Northern |
| Quantité | 100 ml |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- TRI Reagent Solution
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: phenol, thiocyanic acid