Learn More
Invitrogen™ Réactif TRIzol™ LS
Code produit 11578616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
200 ml
Conditionnement:
100mL
200mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11578616 100 ml 100mL
11588616 200 ml 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11578616 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10296010
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Récupération d’ARN, d’ADN et de protéines à partir d’un échantillon liquide unique
Cette solution monophasée de phénol et d’isothiocyanate de guanidine est conçue pour l’isolement des fractions séparées d’ARN, d’ADN et de protéines à partir d’échantillons liquides de tissus d’origine humaine, animale, végétale, bactérienne, virale ou de levures, généralement en moins d’une heure.
Purification fiable de l’ARN à partir de plusieurs sources d’échantillons
Le réactif TRIzol LS est conçu pour pouvoir traiter une variété d’échantillons liquides d’un volume allant jusqu’à 0,25 ml. Le réactif TRIzol LS diffère du réactif TRIzol standard en termes de concentration, ce qui permet de traiter un plus grand nombre d’échantillons. Tout comme pour le réactif TRIzol standard, l’intégrité des préparations d’ARN obtenues est garantie par l’inhibition très efficace de l’activité ARNase pendant l’homogénéisation des échantillons. La simplicité de la méthode utilisant le réactif TRIzol LS permet le traitement simultané d’un grand nombre d’échantillons. Cette méthode peut être entièrement réalisée en 1 heure. L’ARN total isolé par le réactif TRIzol LS est exempt de protéines et de contaminants d’ADN.
Formulation permettant de réaliser plusieurs isolements
Le réactif TRIzol LS vous permet d’effectuer des précipitations séquentielles d’ARN, d’ADN et de protéines à partir d’un seul échantillon. Après l’homogénéisation des échantillons à l’aide du réactif TRIzol LS, du chloroforme est ajouté et l’homogénat peut alors se séparer en une couche aqueuse supérieure transparente (contenant l’ARN), une interface, et en une couche organique inférieure rouge (contenant ADN et protéines). L’ARN est précipité à partir de la couche aqueuse à l’aide d’isopropanol. L’ADN est précipité à partir de l’interface aqueuse / organique avec de l’éthanol. Les protéines sont précipitées à partir de la couche phénol-éthanol par précipitation d’isopropanol. L’ARN, l’ADN ou les protéines précipités sont alors nettoyés pour éliminer les impuretés, puis remis en suspension pour être utilisés lors des applications en aval.
Les produits purifiés conviennent parfaitement à une variété d’applications
L’ARN isolé peut être utilisé dans la PCR quantitative en temps réel (qPCR), l’analyse par transfert Northern, l’hybridation sur transfert en point, la traduction in vitro, les dosages de protection de l’ARNase et le clonage moléculaire. L’ADN isolé peut être utilisé durant une PCR, ainsi qu’une digestion par enzymes de restriction et des transferts Southern. Les protéines isolées peuvent être utilisées pour rétablir une partie de l’activité enzymatique et une partie de l’immunoprécipitation
  • Moins de ressources utilisées, moins dangereuses, moins de déchets
  • Formulé pour une utilisation avec des échantillons liquides, comme les préparations de sérum et de virus
  • Facilite le rétablissement aux valeurs de consigne d’ARN, d’ADN et de protéines à partir d’un échantillon liquide unique
  • Offre une excellente capacité de lyse, même avec des liquides biologiques difficiles
Non compatible avec le haut débit (manuel)
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ARN, ARNi, recherche en épigénétique et sur les ARN non codants, isolement d’ARN total, ARN total extrait d’échantillons liquides (par exemple, sérum, virus), purification de l’ARN / ADN viral, analyse du micro-ARN et de l’ARN non codant, isolement du micro-ARN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Un flacon de réactif TRIzol™ LS. Conserver entre 2 et 25°C.
Isolation Technology Extraction organique
Temps de purification 1 heures
Volume d’élution 20 to 600 μL
Type d’échantillon Sang, échantillons liquides (p. ex. sérum), échantillons viraux
Type de produit final ARN total, ARN transcriptome, micro-ARN
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
À utiliser avec (application) PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR par transcriptase inverse (RT-PCR), construction de bibliothèques d’ADNc, dosages de protection des nucléases, transfert Northern, clonage
Quantité 100 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité de matériel de démarrage Échantillons liquides de 250 µl à 1 ml (plage suggérée ; variable)
Rendement 8 mg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • TRIzol LS Reagent
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, phenol, ammonium thiocyanate