Learn More
Invitrogen™ Système de purification d’ARN TRIzol™ Plus
Code produit 12094346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 préparations
Conditionnement:
50 préparations
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12094346 50 préparations 50 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12094346 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12183555
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Réactif TRIzol (100 ml) ; tampon de lyse (125 ml) ; tampon de lavage I (50 ml) ; tampon de lavage II (15 ml) ; eau exempte de RNase (15,5 ml) ; cartouches de centrifugation avec tubes de prélèvement (50 ml chacun) ; tubes de prélèvement (50 ml chacun) ; tubes de récupération (50 ml chacun). Des réactifs sont fournis en quantités suffisantes pour effectuer 50 isolements d’ARN.
Isolez l’ARN total des cellules animales et végétales, des tissus, des bactéries et des levures
Le kit de purification de l’ARN TRIzol Plus fournit une méthode simple, fiable et rapide pour l’isolement de l’ARN total de haute qualité à partir d’une grande variété d’échantillons, y compris les cellules d’animaux et de plantes, les tissus, les bactéries et la levure. Le kit associe la grande capacité de lyse du réactif TRIzol, suivi d’un protocole de purification par cartouche de silice pratique et rapide issu du mini kit d’ARN PureLink afin de fournir de l’ARN total ultra-pur, et ce généralement en moins d’une heure et même à partir d’échantillons complexes tels que des tissus fibreux ou adipeux.
Deux produits en un Le système de purification d’ARN TRIzol Plus associe les capacités de lyse du réactif TRIzol à la capacité de liaison de 1 000 μg du mini kit d’ARN PureLink, ce qui donne une intégrité et un rendement de l’ARN élevés. Le système de purification de l’ARN TRIzol Plus comprend des protocoles pour une variété de types d’échantillons, notamment les tissus fibreux ou adipeux et les matériaux végétaux. L’association du réactif TRIzol, suivi de la purification de l’ARN par cartouche de silice, est la méthode de purification d’ARN recommandée par l’industrie de l’expression génétique. Le kit de purification de l’ARN TRIzol Plus fournit les réactifs et un protocole optimisé pour purifier l’ARN total dans le cadre des études d’expression génétique à l’aide d’une méthode recommandée par l’industrie.
Protocole de purification par lyse simple à colonne La lyse de l’échantillon de réactif TRIzol maintient l’intégrité de l’ARN tout en perturbant les cellules et en dissolvant les composants cellulaires. Le réactif TRIzol fournit également une inhibition immédiate et hautement efficace de l’activité de RNase au cours de l’homogénéisation des échantillons. Suite à la lyse, l’ARN de l’échantillon lysé est lié à la membrane transparente à base de silice dans la cartouche de centrifugation du mini kit d’ARN PureLink. Il est ensuite lavé pour éliminer tout contaminant et élué dans de l’eau exempte de RNase (du tampon Tris au pH 7,5 peut également être utilisé).
  • Association de technologies de lyse par le réactif TRIzol et d’isolement de l’ARN par une colonne de centrifugation PureLink™
  • Plus grande capacité de lyse et protocole pratique
  • Moins de ressources utilisées, moins dangereuses, moins de déchets
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, analyse et génotypage de l’expression génétique, analyse microarray, extraction d’ARN, isolement de l’ARN pour les biopuces d’expression, ARNi, recherche en épigénétique et sur les ARN non codants, isolement d’ARN total, ARN total extrait de cellules et de tissus d’animaux, ARN total extrait d’échantillons bactériens, ARN total extrait de cellules végétales, ARN total extrait de levures, analyse de miARN et de l’ARN non codant, isolement du miARN
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Composants du kit :
• Réactif TRIzol™ (100 ml)
• Tampon de lyse (125 ml)
• Tampon de lavage I (50 ml)
• Tampon de lavage II (15 ml)
• Eau exempte de RNase (15,5 ml)
• Cartouches de centrifugation avec tubes de prélèvement (50 ml chacun)
• Tubes de prélèvement (50 ml chacun)
• Tubes de récupération (50 ml chacun)
Stocker tous les composants à température ambiante. Des réactifs sont fournis en quantités suffisantes pour effectuer 50 isolements d’ARN.
Isolation Technology Colonne de centrifugation de silice, Extraction organique
Temps de purification 20 min
Volume d’élution 30 to 300 μL
Type d’échantillon Bactéries, cellules, échantillons végétaux, tissus, levure, cellules, échantillons végétaux, tissus et levure, Yeast
Type de produit final ARN total
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
À utiliser avec (application) Analyse de microarrays, PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR de transcriptase inverse (RT-PCR), construction de bibliothèques d’ADNc, marquage des acides nucléiques, dosages de protection de nucléase, transfert Northern
Quantité 50 préparations
Balance Mini
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité de matériel de démarrage Jusqu’à 5 x 10^8 cellules, jusqu’à 200 mg de tissu
Rendement Jusqu’à 350 μg
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • TRIzol Plus RNA Purification Kit
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, Phenol, Ammonium thiocyanate