Learn More
Invitrogen™ Réactif TRIzol™
Code produit 12044977 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
200 ml
Conditionnement:
100mL
200mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12044977 100 ml 100mL
12034977 200 ml 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12044977 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 15596026
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Permet d’isoler l’ARN, l’ADN et les protéines à partir d’un même échantillon
TRIzol™ Reagent is a complete, ready-to-use reagent for the isolation of high-quality total RNA or the simultaneous isolation of RNA, DNA, and protein from a variety of biological samples. This monophasic solution of phenol and guanidine isothiocyanate is designed to isolate separate fractions of RNA, DNA, and proteins from cell and tissue samples of human, animal, plant, yeast, or bacterial origin, within one hour.
Le réactif™ TRIzol est un réactif complet, prêt à l’emploi pour l’isolement d’ARN total de haute qualité ou pour l’isolement simultané d’ARN, d’ADN et de protéines à partir d’une variété d’échantillons biologiques. Cette solution monophasée de phénol et d’isothiocyanate de guanidine est conçue pour isoler des fractions séparées d’ARN, d’ADN et de protéines à partir de cellules et d’échantillons de tissus d’origine humaine, animale, végétale, bactérienne ou de levures, en moins d’une heure.
Les caractéristiques principales du réactif TRIzol™ comprennent ce qui suit :
• Permet d’isoler l’ARN, l’ADN et les protéines à partir d’un même échantillon
• Offre une capacité de lyse supérieure, même avec des types d’échantillons difficiles
• Offre des formules et des protocoles optimisés pour les tissus, les cellules, les sérums, les virus et les bactéries
Purifiez l’ARN de façon fiable à partir de multiples volumes et sources d’échantillons
Le réactif TRIzol™ fonctionne aussi bien avec de petites quantités de tissu (50 à 100 mg) et de cellules (5 × 106), qu’avec de grandes quantités de tissu (≥1 g) et de cellules (>107) ; il est fourni avec des protocoles de purification à partir d’échantillons d’origine humaine, animale, végétale ou bactérienne. Le réactif TRIzol™ préserve l’intégrité de l’ARN en raison de l’inhibition très efficace de l’activité ARNase tout en séparant les cellules et en dissolvant les composants cellulaires au cours de l’homogénéisation des échantillons. La simplicité de la méthode utilisant le réactif TRIzol™ permet le traitement simultané d’un grand nombre d’échantillons. Cette méthode peut être entièrement réalisée en 1 heure. L’ARN total isolé par le réactif TRIzol™ est exempt de protéines et de contaminants de l’ADN.
Formulation permettant d’isoler plusieurs cibles moléculaires
Le réactif TRIzol™ vous permet d’effectuer des précipitations séquentielles d’ARN, d’ADN et de protéines à partir d’un seul échantillon. Après l’homogénéisation des échantillons à l’aide du réactif TRIzol™, du chloroforme est ajouté et l’homogénat peut alors se séparer en une couche aqueuse supérieure transparente (contenant l’ARN), et en couches organiques d’interphase et rouges inférieures (contenant ADN et protéines). L’ARN est précipité à partir de la couche aqueuse à l’aide d’isopropanol. L’ADN est précipité à partir de l’interphase / couche organique à l’aide d’éthanol. Les protéines sont précipitées à partir du surnageant phénol-éthanol par précipitation d’isopropanol. L’ARN, l’ADN ou les protéines précipitées sont alors lavées pour éliminer les impuretés, puis remises en suspension pour utilisation dans des applications en aval.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Un flacon. Conserver à température ambiante.
Isolation Technology Extraction organique
Temps de purification 1 heure
Volume d’élution 20 to 600 μL
Type d’échantillon Bactéries, sang, cellules, échantillons végétaux, tissus
Type de produit final ARN total, ARN transcriptome, micro-ARN
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
À utiliser avec (application) PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR par transcriptase inverse (RT-PCR), construction de bibliothèques d’ADNc, dosages de protection des nucléases, transfert Northern, clonage
Quantité 100 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité de matériel de démarrage Jusqu’à 1 g de tissu, jusqu’à 1 x 10^7 cellules
Rendement DNA: ≤7 μg
RNA: ≤73 μg
Protein: varies
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • TRIZOL REAGENT
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol, Thiocyanic acid, compound with guanidine (1:1), Ammonium thiocyanate