Learn More
Invitrogen™ DNase (2 U/μl) TURBO™
Code produit 10646175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 U
5000 U
Conditionnement:
1 pièce
5000 unités
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10646175 1000 U 1 pièce
10722687 5000 U 5000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10646175 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM2238
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00€
    183.65€ / 1000 unités
    Économisez 40.35€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Dégrade et digère efficacement l’ADN
Clive l’ADN double brin de façon non spécifique pour laisser les oligodésoxynucléotides phosphorylés 5’ avec une affinité accrue pour la liaison de l’ADN et reste actif en présence de sel.
  • Activité jusqu’à 50 fois plus élevée et augmentation de l’efficacité catalytique de 350 %
  • Dégradation efficace de l’ADN dans des solutions contenant jusqu’à 0,25 M de sel
  • Digestion efficace de l’ADN en oligonucléotides.
  • Élimination des modèles d’ADN des milieux de réactions de transcription in vitro.
  • Sans RNase et d’origine recombinante
  • Utilisée pour éliminer les contaminants d’ADN des échantillons d’ARN avant la RT-PCR.
  • La DNase I classique a une faible affinité pour l’ADN et le clive lorsqu’il est présent en faibles concentrations.
  • Sensible au sel ; 20 mM de NaCl peut réduire l’activité de l’enzyme de 30 %
  • Purifié à partir de pancréas bovin, l’une des sources naturelles les plus riches en RNase A.
  • Pour éviter la contamination de l’activité de la RNase dans les préparations de DNase I, il faut que l’enzyme soit purifiée de façon exhaustive.
TURBO DNA-free (No de catalogue AM1907) est disponible. Il contient de la DNase TURBO ainsi que des réactifs pour inactiver l’enzyme et éliminer les cations divalents de l’échantillon après digestion.
PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR), transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2 U / μl
Contenu et stockage La DNase TURBO™ et le tampon de réaction 10X doivent être stockés à –20°C.
Conditions d’expédition Glace carbonique
Enzymes DNase
Tampon compatible Tampon de réaction 10X
Quantité 1000 U
Type de produit DNase
Gamme de produits Ambion, TURBO