Learn More
Invitrogen™ ARNt de levure (10 mg/ml)
Code produit 10618255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10618255 0,5 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10618255 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM7119
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00€
    161.65€ / 0.5mL
    Économisez 33.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Coprécipitant pour faciliter la récupération des acides nucléiques
ARNt de levure Invitrogen purifié à partir de levure de bière. Lorsqu’il est utilisé à une concentration finale de 10 à 20 μg / ml, l’ARNt de levure est un co-précipitant efficace pour aider à récupérer de petites quantités d’acides nucléiques. Il est fourni dans un tube contenant 0,5 ml à une concentration de 10 mg / ml.
Qu’est-ce qu’un coprécipitant ?
Les coprécipitants sont des substances inertes utilisées pour faciliter la récupération des acides nucléiques pendant les précipitations alcooliques. Utilisés pour précipiter de grandes quantités d’acides nucléiques, ils sont également essentiels pour le rétablissement quantitatif de petites quantités d’acides nucléiques dans des solutions diluées. Le recours à ces molécules est souvent souhaitable, ne serait-ce que pour visualiser le précipité granulé après centrifugation.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ADN, réactifs et accessoires de purification générale de l’ADN génomique, purification de l’ADN génomique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à –20°C.
Concentration 10 mg/ml
À utiliser avec (application) Pour la précipitation des acides nucléiques
Type de produit Levure tRNA
Gamme de produits Ambion
Quantité 0,5 mL
Conditions d’expédition Glace carbonique