Learn More
Invitrogen™ BSA (50 mg/ml) UltraPure™
Code produit 10536735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 50 mg
5 x 50 mg
Conditionnement:
1 pièce
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10536735 5 x 50 mg 250mg
10743447 1 x 50 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10536735 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM2618
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellent stabilisateur de PCR
La BSA Ambion Ultrapure est une BSA “non acétylée”, suffisamment pure pour être utilisée lorsque l’intégrité de l’ADN ou de l’ARN est essentielle. Chaque tube contenant 50 mg, à une concentration de 50 mg / ml, est fourni. L’albumine de sérum de bovin (BSA) a de nombreux usages en tant que protéine vectrice et agent de stabilisation dans les réactions enzymatiques. Elle fait également office d’agent de blocage dans le transfert Northern, le transfert Southern et l’hybridation sur transfert en point. La BSA est recommandée dans les tampons pour la traduction de coupure, les réactions polymérases et les ligatures. C’est aussi un additif courant pour les amplifications PCR, l’empreinte et les analyses de retard sur gel. Dans la digestion par des enzymes de restriction, il a été démontré que la BSA améliorait l’activité enzymatique. Son poids moléculaire est de 68 kD. La BSA ultra-pure subit des tests rigoureux pour l’activité DNase, RNase, endonucléase, protéase, peroxidase et phosphatase alcaline, et elle est dosée pour un fond de fluorescence. Activité exonucléase : 3’ à 5’.
Clonage, clonage par enzymes de restriction
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à –20°C.
Concentration 50 mg / ml
Gamme de produits Ambion
Quantité 5 x 50 mg
Conditions d’expédition Glace carbonique
Forme Liquide