Learn More
Invitrogen™ BSA (50 mg/ml) UltraPure™
Código de producto. 10743447
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
1 x 50 mg
5 x 50 mg
Tamaño de la unidad:
1 pièce
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
10743447 1 x 50 mg 1 pièce
10536735 5 x 50 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10743447 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM2616
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00€
    212.65€ / 50mg
    Économisez 36.35€
    14% de réduction
Ver todas las promociones
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Excellent stabilisateur de PCR
La BSA Ambion Ultrapure est une BSA “non acétylée”, suffisamment pure pour être utilisée lorsque l’intégrité de l’ADN ou de l’ARN est essentielle. Chaque tube contenant 50 mg, à une concentration de 50 mg / ml, est fourni. L’albumine de sérum de bovin (BSA) a de nombreux usages en tant que protéine vectrice et agent de stabilisation dans les réactions enzymatiques. Elle fait également office d’agent de blocage dans le transfert Northern, le transfert Southern et l’hybridation sur transfert en point. La BSA est recommandée dans les tampons pour la traduction de coupure, les réactions polymérases et les ligatures. C’est aussi un additif courant pour les amplifications PCR, l’empreinte et les analyses de retard sur gel. Dans la digestion par des enzymes de restriction, il a été démontré que la BSA améliorait l’activité enzymatique. Son poids moléculaire est de 68 kD. La BSA ultra-pure subit des tests rigoureux pour l’activité DNase, RNase, endonucléase, protéase, peroxidase et phosphatase alcaline, et elle est dosée pour un fond de fluorescence. Activité exonucléase : 3’ à 5’.
Clonage, clonage par enzymes de restriction
Información de órdenes
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenu et stockage Conserver à –20°C.
Concentration 50 mg / ml
Gamme de produits Ambion
Quantité 1 x 50 mg
Conditions d’expédition Glace carbonique
Forme Liquide
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.