Få mere at vide
Invitrogen™ Wash Solution I, RNA Purification
Beskrivelse
Le protocole est conçu pour être utilisé avec la station de préparation pour acides nucléiques 6100 PrepStation et la station de travail automatisée pour acides nucléiques 6700. Cette solution de lavage est destinée à être utilisée avec le système de chimie de l’ARN total. La chimie de l’ARN total permet l’isolement rapide de l’ARN total provenant de divers échantillons, y compris les cellules de culture tissulaire, le sang total et les cellules mononuclées du sang périphérique (PBMC).
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, réactifs et accessoires généraux de purification de l’ARN, extraction de l’ARN
Ordreinfo
Conditions d’expédition : Température ambiante
Tekniske data
Tekniske data
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| À utiliser avec (équipement) | Station de préparation pour acides nucléiques 6100, station de travail automatisée pour acides nucléiques 6700 |
| Quantité | 1 000 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.