Learn More
Invitrogen™ Wash Solution II, RNA Purification
Description
La solution de remplacement Applied Biosystems pour la solution de chimie TransPrep est destinée à l’isolement avec la ABI PRISM™ 6100 Nucleic Acid PrepSation.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, réactifs et accessoires généraux de purification de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement de l’ARN total, ARN total des cellules et tissus animaux, ARN total issu du sang
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à 4°C. 1 000 ml sont fournis. |
| Buffer | Tampon de nettoyage |
| Quantité | 1 000 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |