Learn More
Invitrogen™ Yeast RNA (10 mg/mL)
Code produit 10702487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 10mg
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10702487 10 x 10mg 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10702487 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM7118
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Portoir de haute qualité pour la précipitation des acides nucléiques
L’ARN de levure purifié Invitrogen Torulla convient comme coprécipitant dans les précipitations d’acides nucléiques. Il ne peut pas être utilisé dans des réactions inhibées par l’ARN exogène. C’est ainsi le moyen le plus économique d’obtenir un coprécipitant de haute qualité. Cette préparation d’ARN total est fournie dans dix tubes de 1 ml à une concentration de 10 mg / ml dans une eau distillée traitée au pyrocarbonate de diéthyle. Il est généralement utilisé à une concentration de travail comprise entre 10 et 20 μg / ml.
Qu’est-ce qu’un coprécipitant ?
Les coprécipitants sont des substances inertes utilisées pour faciliter la récupération des acides nucléiques pendant les précipitations alcooliques. Utilisés pour précipiter de grandes quantités d’acides nucléiques, ils sont également essentiels pour le rétablissement quantitatif de petites quantités d’acides nucléiques dans des solutions diluées. Le recours à ces molécules est souvent souhaitable, ne serait-ce que pour visualiser le précipité granulé après centrifugation.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ADN, réactifs et accessoires de purification générale d’ADNg, purification de l’ADN génomique, dosages de protection de nucléase, électrophorèse sur gel d’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à –20°C.
Concentration 10 mg/ml
À utiliser avec (application) Pour la précipitation des acides nucléiques
Type de produit ARN de levure
Gamme de produits Ambion
Quantité 10 x 10mg
Conditions d’expédition Glace carbonique