Learn More
Ambrisentan, MedChemExpress
Code produit 16478257
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478257 5 mg
16416116 100 mg
16415558 10 mg
16401727 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16478257 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13209
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Ambrisentan is a selective ET type A receptor (ETAR) antagonist.
Ambrisentan is a selective ET type A receptor (ETAR) antagonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ambrisentan
Forme physique Solid
CAS 177036-94-1
Couleur Off-White
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H22N2O4
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme BSF 208075 LU 208075
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (264.26 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 7.14 mg/mL (18.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H](C(OC)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)OC3=NC(C)=CC(C)=N3)O
Poids moléculaire (g/mol) 378.42
Poids de la formule 378.42
Pourcentage de pureté 99.58%
Qualité Research