Learn More
Ambrisentan, A ROS Orgaincs™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16514404 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16514404 250 mg 250mg
16504404 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16514404 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 463952500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 177036-94-1 | C22H22N2O4 | 378.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 177036-94-1
Formule moléculaire C22H22N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 378.43
Clé InChI OUJTZYPIHDYQMC-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC Acide 2-[(4,6-diméthylpyrimidine-2-yl)oxy]-3-méthoxy-3,3-diphénylpropanoïque
SMILES COC(C(OC1=NC(C)=CC(C)=N1)C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ambrisentan
Point de fusion >150.0°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble.
Poids de la formule 378.42
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ambrisentan
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ambrisentan