Learn More
Ambrisentan, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ambrisentan |
| CAS | 177036-94-1 |
| Formule moléculaire | C22 H22 N2 O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (αS)-α-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenyl-benzenepropanoic Acid, Benzenepropanoic acid, α-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenyl-, (S)-, (αS)-α-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenylbenzenepropanoic acid, Ambrisentan, BSF 208075, LU 208075, Letairis, Volibris |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H22N2O4/c1-15-14-16(2)24-21(23-15)28-19(20(25)26)22(27-3,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-14,19H,1-3H3,(H,25,26)/t19-/m1/s1 |
| SMILES | COC([C@H](Oc1nc(C)cc(C)n1)C(=O)O)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | (2S)-2-(4,6-diméthylpyrimid-2-yl)oxy-3-méthoxy-3,3-diphénylpropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 378.42 |
| Poids de la formule | 378.158 |