Learn More
Chlorhydrate d’Ambroxol, TRC
Code produit 17994085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
25 g
Conditionnement:
100mg
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17994085 1 g 1g
30134007 25 g 25g
17930755 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17994085 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5759001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23828-92-4
Formule moléculaire C13 H18 Br2 N2 O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 414.56
Synonyme Cyclohexanol, 4-[(2-amino-3,5-dibromobenzyl)amino]-, hydrochloride, trans- (8CI), Cyclohexanol, 4-[[(2-amino-3,5-dibromophenyl)methyl]amino]-, monohydrochloride, trans- (9CI), Abramen, Ambril, Ambrodil, Ambron, Ambroxol hydrochloride, Bronchopront, Coughnol, Duramucal, Fluibron, Fluixol, Frenopect, Lindoxyl, Motosol, Mucasan, Muco-Burg, Mucoclear, Mucofar, Mucolear, Mucolin, Mucolite, Mucosal, Mucosolvan, Mucovent, N-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-2-amino-3,5-dibromobenzylamine hydrochloride, Pect, Solvolan, Stas-Hustenloser, Surbronc, Surfactal, trans-4-[(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino]cyclohexanol hydrochloride
Nom IUPAC 4-[(2-amino-3,5-dibromophényl)méthylamino]cyclohexan-1-ol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.Nc1c(Br)cc(Br)cc1CN[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2
Spécification
Nom chimique ou matériau Ambroxol hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C13H18Br2N2O.ClH/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10;/h5-6,10-11,17-18H,1-4,7,16H2;1H/t10-,11-;
Poids de la formule 411.9553
Pourcentage de pureté >95%