Learn More
Cytiva Nucléotides fluorescents Amersham™ CyDye™
Code produit 10712257 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Boîte économique contenant 5 × 25 nmol de Cy3-dUTP + 5 × 25 nmol de Cy5-dUTP
Boîte économique : Cy3-dCTP, Cy5-dCTP
Cy3-CTP
Cy3-UTP
Cy3-dCTP
Cy3-dUTP
Cy3.5-dCTP
Cy5-CTP
Cy5-UTP
Cy5-dCTP
Cy5-dUTP
Cy5.5-dCTP
Quantité:
100 nmol
100 nm
25 nmol
250 nmol
5 x 25 nmol
Couleur:
Far-Red
Orange
Orange, rouge foncé
Presque IR
Écarlate
Unit Size:
1 kit
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type de produit Quantité Couleur Unit Size
10712257 Cy3-dUTP 25 nmol Orange 1 pièce
10238804 Cy3-CTP 100 nm Orange 1 pièce
10554195 Cy5-CTP 100 nmol Far-Red 1 pièce
10743217 Cy3-UTP 100 nmol Orange 1 pièce
10713977 Cy3-dCTP 250 nmol Orange 1 pièce
10723977 Cy5-dUTP 250 nmol Far-Red 1 pièce
10126194 Cy5-UTP 100 nmol Far-Red 1 pièce
10095074 Boîte économique : Cy3-dCTP, Cy5-dCTP 5 x 25 nmol Orange, rouge foncé 1 kit
10196094 Boîte économique contenant 5 × 25 nmol de Cy3-dUTP + 5 × 25 nmol de Cy5-dUTP 5 x 25 nmol Orange, rouge foncé 1 kit
10279774 Cy5.5-dCTP 25 nmol Presque IR 1 pièce
10268614 Cy3-dCTP 25 nmol Orange 1 pièce
10627085 Cy5-dCTP 25 nmol Far-Red 1 pièce
10094684 Cy5-dUTP 25 nmol Far-Red 1 pièce
10278184 Cy3.5-dCTP 25 nmol Écarlate 1 pièce
10441835 Cy5-dCTP 250 nmol Far-Red 1 pièce
10195844 Cy3-dUTP 250 nmol Orange -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10712257 Supplier Cytiva Supplier No. PA53022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    556.52€
    483.68€ / 1 pièces
    Économisez 72.84€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Sondes marquées ADN et ARN. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ CyDye™ Les nucléotides fluorescents sont optimisés pour l'analyse multicolore dans les microarrays, la FISH, l'identification des chromosomes, la peinture chromosomique complète, le caryotypage et la cartographie génétique.
Pour le marquage de sondes d’ADN et d’ARN, notamment pour l’analyse multicolore dans Microarrays, FISH, l’identification des chromosomes, la peinture de chromosomes entiers, le caryotypage et la cartographie génétique. CyDye Les nucléotides marqués sont disponibles dans une gamme de couleurs vives et intenses avec des bandes d'émission étroites, —idéales pour le multiplexage au sein d'un seul échantillon.
  • Liaison basse non spécifique
  • Haute photostabilité
  • Solubilité élevée dans l’eau
  • Insensible au pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Les colorants CyDye sont un groupe de colorants fluorescents lumineux qui peuvent être utilisés dans la recherche génomique et protéique. Les nucléotides marqués au colorant CyDye présentent les propriétés suivantes :
pH 7
Poids moléculaire 765,95 (monofonctionnel), 949,11 (bifonctionnel)
Type de produit Cy3-dUTP
Réactifs Réactifs de marquage fluorescent
Longueur d’ondes 570 nm
Contenu et stockage -15°C à -30°C
Quantité 25 nmol
Couleur Orange
À utiliser avec (application) Recherche génomique et protéique, marquage de sondes d’ADN et d’ARN, pour l’analyse multicolore dans des microarrays, FISH, identification des chromosomes, marquage de chromosome entier, caryotypage et cartographie génétique