Learn More
Cytiva Réactif de blocage Amersham™ ECL Advance™
Code produit 10106424 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
40g
Conditionnement:
40g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10106424 40g 40g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10106424 Fournisseur Cytiva Code fournisseur RPN418
 Article restreint
En stock
À utiliser pour contrôler le bruit de fond. Le réactif Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL Advance™ est un réactif de blocage qui contrôle le bruit de fond tout en conservant un niveau élevé d’intensité du signal.
Entièrement compatible à la fois avec les membranes Hybond™ ECL™ (nitrate de cellulose) et Hybond-P (PVDF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Pour les membranes de blocage en nitrocellulose et en PVDF avant la détection avec des réactifs de détection pour transfert Western Amersham ECL, Amersham ECL Prime ou Amersham ECL Select
Contenu et stockage 2° à 8°C
Type de produit Réactif de blocage
Quantité 40g
Gamme de produits Amersham