Learn More
Cytiva Agent de blocage Amersham™ ECL™
Code produit 10156414 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
40000 mg
Conditionnement:
40g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10156414 40000 mg 40g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10156414 Fournisseur Cytiva Code fournisseur RPN2125
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Utilisé pour bloquer les membranes en nitrocellulose et en PVDF. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ L'agent de blocage bloque les membranes à utiliser avec ECL et ECL Plus™ Réactifs de détection pour Western blot.
  • Contient 40 g d’agent de blocage pour membrane
  • Suffisant pour au moins 20 minitransferts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Membranes de blocage en nitrocellulose et en PVDF à utiliser avec les réactifs de détection pour transfert Western ECL™ et ECL™ PlusTM
Comprend 40 g d’agent de blocage ECL™, quantité suffisante pour au moins 20 mini-transferts
Quantité 40000 mg