Learn More
Cytiva Marqueurs de transfert Western Amersham™ ECL™ DualVue
Code produit 10420315 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 chargements
Conditionnement:
25 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10420315 25 chargements 25 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10420315 Fournisseur Cytiva Code fournisseur RPN810
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Détectez les protéines sur le gel et la membrane, ainsi que sur le film
Confirment le transfert de protéines, définissent l’orientation de celui-ci et permettent le calcul de la masse moléculaire de la protéine cible.
  • Les marqueurs précolorés indiquent l’efficacité du transfert de protéines vers la membrane et l’orientation de celui-ci
  • Les marqueurs de protéines recombinantes marquées permettent un calcul précis du poids moléculaire des protéines cibles
  • Compatibles avec tout substrat HRP, ainsi qu’avec les types de membrane en PVDF et nitrate de cellulose
  • Contiennent un mélange de trois marqueurs de couleur précolorés de poids moléculaire défini (de 15 000 à 100 000) et de sept protéines recombinantes marquées (poids moléculaire de 15 000 à 150 000)
Informations sur la commande
Chaque emballage contient des marqueurs ECL DualVue (125 μl) et un conjugué S-protein-HRP (50 μl) suffisants pour 25 chargements de gel standard.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Les marqueurs de transfert Western ECL DualVue contiennent à la fois des protéines colorées et des protéines marquées qui présentent davantage de confort et de fiabilité et facilitent la détermination précise de la taille des protéines pour les transferts Western.
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Détectez les protéines sur le gel et la membrane, ainsi que sur le film
Contenus des kits Protéines indicatrices précolorées, phosphorylase b : 50 mu;g, 100000 (Mr), muscle de lapin (source), myoglobine : 50 mu;g, 16000 (Mr), muscle de cheval (source), lysozyme : 50 mu;g, 15000 (Mr), blanc d’œuf de poule (source)
Poids moléculaire 15 000 Mr
Quantité 25 chargements
Conditions de stockage -20deg;C
Type de produit Marqueur de poids moléculaire des protéines