Learn More
GE Healthcare Réactif de détection pour transfert Western Amersham™ ECL Prime
Marque:  GE Healthcare 28980926
Code produit. 12316992
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Substrat chemiluminescent
• Signal intense et haute sensibilité pour utilisation avec anticorps très dilué sans perte de signal
• Stabilité du signal permettant de multiples expositions
• Détection par chemiluminescence, signal proportionnel à la quantité de protéines détectées
• La péroxydase de raifort (HRP) est une enzyme de type oxydase qui en catalysant le luminol va générer une chimioluminescence à une longueur d'onde de 425nm
• ECL Prime contient un enhancer, augmentant significativement l'intensité du signal et sa durée
• Après 1h, environ 60% du signal reste contre seulement 15% pour l'ECL Plus
• L'intensité du signal est similaire avec des anticorps dilués à 1:10 000 (primaire) et 1:50 000 (secondaire) avec l'ECL Prime comparé aux dilutions de 1:3000 et 1:30 000 avec l'ECL Plus
• Système comprenant:
• Solution A (luminol 50mL) & Solution B (péroxide 50mL)