Learn More
Cytiva Réactif de détection pour transfert Western Amersham™ ECL Select™
Tous les produits Cytiva ProduitsDescription
Amersham ECL Select est un réactif à haute sensibilité pour la détection de transfert Western chimiluminescent. L’intensité du signal élevée le rend adapté aux applications de transfert Western les plus exigeantes, permettant la détection de quantités de protéines infimes. Les signaux peuvent être détectés avec un système d’imagerie CCD ou un film radiographique. Amersham ECL Select présente généralement une gamme dynamique complémentaire à Amersham ECL Prime™ et similaire à Amersham ECL Advance™.
- Amersham ECL Select est le transfert Western chimiluminescent le plus sensible Réactif de détection dans la gamme Amersham ECL
- Avec une intensité de signal exceptionnelle, Amersham ECL Select donne des bandes plus lumineuses et plus claires à de faibles niveaux de protéines
- Amersham ECL Select offre une haute sensibilité même lorsque vous utilisez une grande sensibilité anticorps primaires et secondaires dilués
- Fonctionne avec un large éventail de dilutions d’anticorps, ce qui réduit la nécessité d’une longue optimisation
- Optimisé pour l’imagerie avec ImageQuant™ LAS 4000 (imagerie CCD) et compatible avec Amersham Hyperfilm
- Compatible avec les marqueurs de poids moléculaire Rainbow et les marqueurs de transfert Western Amersham ECL DualVue™
- Optimisé pour une utilisation avec les membranes Amersham Hybond™ PVDF et compatibles avec les membranes Amersham Protran™ nitrocellulose
Spécification
Spécification
| Méthode de détection | Chimiluminescence |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Western Blot à signal intense |
| Membrane Compatibility | Nitrate de cellulose, PVDF |
| Contenu et stockage | Solution A (solution de luminol, 50 mL), solution B (solution de peroxyde, 50 mL) |
Sécurité et traitement
- ECL Select
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360D-Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain:
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient % de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient % de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.