Learn More
Cytiva Réactif de détection pour transfert Western Amersham™ ECL™ start
Code produit 15397655 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 ml
400 ml
Conditionnement:
200 ML
400mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15397655 400 ml 400mL
15387655 200 ml 200 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15397655 Fournisseur Cytiva Code fournisseur RPN3244
 Article restreint
En stock
Le réactif est un substrat chimiluminescent à base de luminol conçu pour la détection des protéines immobilisées sur une membrane
Amersham™ ECL™ Start est un réactif de détection chimiluminescent de la gamme Amersham ECL qui est recommandé pour l’analyse de confirmation et la détection de niveaux élevés à moyens de protéines endogènes.
  • Longue durée du signal offrant flexibilité de conception des dosages et détection robuste de grands ensembles expérimentaux
  • Faible bruit de fond, quelle que soit la méthode de détection
  • Solution de travail stable pendant cinq jours
  • Longue durée de conservation de 18 heures, pratique en cas de transferts Western peu fréquents
  • Détection sur film radiographique ou imageur CCD
  • Membrane recommandée : PVDF ou CN
  • Pour la détection de protéines abondantes
  • Réactif de détection incolore 1 et 2
Applications :
Transferts Western de routine et de confirmation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit ECL Réactif de détection pour Western Blot
Quantité 400 ml
À utiliser avec (application) Transferts Western de routine et de confirmation
Conditions de stockage 18°C à 30°C