Learn More
Cytiva Réactifs de détection de transfert Western Amersham™ ECL™
Code produit 10340125 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
62,5 mL
125 mL
250 mL
375 mL
Suffisant pour:
Détection de 6000cm2 de membrane
Membrane de 1000 cm²
Membrane de 2000 cm²
Membrane de 4000 cm²
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Suffisant pour Conditionnement
10340125 125 mL Membrane de 2000 cm² 1 pièce
10754557 62,5 mL Membrane de 1000 cm² 1 pièce
10773577 375 mL Détection de 6000cm2 de membrane 1 pièce
10155854 250 mL Membrane de 4000 cm² 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10340125 Fournisseur Cytiva Code fournisseur RPN2209
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser pour tous les transferts Western de routine. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ Les réactifs de détection Western Blot sont les premiers réactifs de détection chimioluminescents disponibles dans le commerce au monde et restent parmi les plus utilisés.
  • Détectable sur l’ECL Hyperfilm™ ou avec l’imageur CCD
  • Utilise une détection par luminol améliorée qui convient à tous les transferts Western courants
Transfert Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit ECL Réactif de détection Western Blot
À utiliser avec (application) Western Blot
Quantité 125 mL
Sensibilité ∼10 pages
Suffisant pour Membrane de 2000 cm²
Contenus des kits Réactif de détection 125 ml, réactif de détection 1125 ml 2
Contenu et stockage 2°C à 8°C