Learn More
Cytiva™ Réactifs de détection de transfert Western Amersham™ ECL™
Code produit 10754557 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
62,5 mL
125 mL
250 mL
375 mL
Suffisant pour:
Détection de 6000cm2 de membrane
Membrane de 1000 cm²
Membrane de 2000 cm²
Membrane de 4000 cm²
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Suffisant pour Conditionnement
10754557 62,5 mL Membrane de 1000 cm² 1 pièce
10773577 375 mL Détection de 6000cm2 de membrane 1 pièce
10340125 125 mL Membrane de 2000 cm² 1 pièce
10155854 250 mL Membrane de 4000 cm² 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10754557 Fournisseur Cytiva™ Code fournisseur RPN2109
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
À utiliser pour tous les transferts Western de routine. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ Les réactifs de détection Western Blot sont les premiers réactifs de détection chimioluminescents disponibles dans le commerce au monde et restent parmi les plus utilisés.
  • Détectable sur l’ECL Hyperfilm™ ou avec l’imageur CCD
  • Utilise une détection par luminol améliorée qui convient à tous les transferts Western courants
Transfert Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit ECL Réactif de détection Western Blot
À utiliser avec (application) Western Blot
Quantité 62,5 mL
Sensibilité ∼10 pages
Suffisant pour Membrane de 1000 cm²
Contenu et stockage 62,5 mL réactif de détection, 162,5 mL réactif de détection 2. 2 °C à 8 °C