Learn More
Cytiva Membranes Amersham™ Hybond™
Code produit 11798308 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 rouleau
10 feuilles
50 disques
50 feuilles
Format:
Disque
Feuille
Rouleau
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
Dimensions (métrique):
13,2 cm de dia.
20 cm x 3 m
30 cm x 3 m
6 x 8 cm
7 x 8 cm
8,2 cm de dia.
9 x 10,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
551g
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format Porosité Dimensions (métrique) Conditionnement
11798308 50 disques Disque 0,45 μm 13,2 cm de dia. 1 pièce
11728388 50 feuilles Feuille 0,45 μm 6 x 8 cm 1 pièce
11738388 50 feuilles Feuille 0,45 μm 7 x 8 cm -
11798398 10 feuilles Feuille 0,45 μm 9 x 10,5 cm 1 pièce
11758398 50 disques Disque 0,45 μm 8,2 cm de dia. 1 pièce
10792237 1 rouleau Rouleau 0,2 μm 30 cm x 3 m 1 rouleau
10024484 1 rouleau Rouleau 0,45 μm 30 cm x 3 m 551g
10410695 1 rouleau Rouleau 0,45 μm 20 cm x 3 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11798308 Fournisseur Cytiva Code fournisseur RPN132D
 Article restreint
En stock
Membrane en nitrate de cellulose pure à 100 % non renforcé validée pour une utilisation avec toutes les applications de transfert Western et de protéines ECL
  • Excellente sensibilité, résolution et faible bruit de fond pour tous les systèmes d'étiquetage et de détection : radioactif, non radioactif et chromogène
  • Caractéristiques du conditionnement : pellicule intercalaire sur les deux côtés de la membrane et sachet refermable étanche doté d’une pastille de marquage
  • Taille des pores : μ0,2 m et 0,45 μm
  • Des disques sont également disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Transfert de protéines
Diamètre (métrique) 132 mm
Quantité 50 disques
Format Disque
Matériau Nitrocellulose
Porosité 0,45 μm
Dimensions (métrique) 13,2 cm de dia.
compliance-icons
Identifiant produit
  • hybond-ECL (132mm)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose