Learn More
Cytiva Membranes Amersham™ Hybond™ -N+
Code produit 11708328 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 rouleau
10 feuilles
20 feuilles
5 feuilles
50 disques
50 disques quadrillés
50 feuilles
Dimensions (LxW):
11,9 x 7,8 cm
12 x 10 cm
15 x 10 cm
15 x 20 cm
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
22,2 x 22,2 cm
30 x 50 cm
30 cm x 3
Non applicable
Diamètre (métrique):
82 mm
Non applicable
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
20 pièces
50 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Dimensions (LxW) Diamètre (métrique) Conditionnement
11708328 10 feuilles 15 x 20 cm Non applicable 10 pièces
11718308 20 feuilles 12 x 10 cm Non applicable 20 pièces
10320175 1 rouleau 20 cm x 3 m Non applicable 1 pièce
11778358 10 feuilles 22,2 x 22,2 cm Non applicable 10 pièces
10506125 1 rouleau 30 cm x 3 Non applicable 1 pièce
10025324 5 feuilles 30 x 50 cm Non applicable 1 pièce
11748388 50 disques Non applicable 82 mm 50 pièces
11708308 50 feuilles 11,9 x 7,8 cm Non applicable 50 pièces
11758318 20 feuilles 15 x 10 cm Non applicable 20 pièces
11728338 10 feuilles 20 x 20 cm Non applicable 10 pièces
11738328 50 disques quadrillés Non applicable 82 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11708328 Fournisseur Cytiva Code fournisseur RPN1520B
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Utilisées pour une sensibilité maximale lors du transfert de l’ADN et de l’ARN. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ La membrane -N+ est une membrane en nylon chargée positivement, utilisée pour la détection par chimiluminescence et chimifluorescence radioactives et non radioactives.
  • Taille des pores de 0,45 μm avec rétention d’acides nucléiques >50bp
  • Capacité de liaison des acides nucléiques 600μ g/cm2
  • Adapté pour les gammes à densité élevée
  • Excellente sensibilité dans le transfert Southern classique
  • Les échantillons d’acides nucléiques peuvent être fixés par UV ou par cuisson
  • Ne convient pas au transfert et à la fixation d’alcalins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 15 cm
Largeur (métrique) 20 cm
À utiliser avec (application) Transferts Southern ; fixation aux UV
Capacité de liaison Jusqu’à 600μg/cm2
Diamètre (métrique) Non applicable
Quantité 10 feuilles
Format Feuille
Matériau Nylon, chargé positivement
Dimensions (LxW) 15 x 20 cm