Learn More
Cytiva™ Membrane en PVDF μ m Amersham™ Hybond™ P 0,45
Code produit 15259894 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 feuilles/boîte
1 rouleau/boîte
25 feuilles/boîte
5/boîte
Dimensions (LxW):
100 x 100 mm
150 mm x 4m
160 x 140 mm
300 mm x 4m
300 x 600 mm
80 x 90 mm
Conditionnement:
1 rouleau
10 feuilles
25 feuilles
5 feuilles
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Dimensions (LxW) Conditionnement
15259894 1 rouleau/boîte 300 mm x 4m 1 rouleau
15289894 25 feuilles/boîte 160 x 140 mm 25 feuilles
15279894 5/boîte 300 x 600 mm 5 feuilles
15269894 1 rouleau/boîte 150 mm x 4m 1 rouleau
15209904 10 feuilles/boîte 100 x 100 mm 10 feuilles
15299894 25 feuilles/boîte 100 x 100 mm 25 feuilles
15219904 25 feuilles/boîte 80 x 90 mm 25 feuilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15259894 Fournisseur Cytiva™ Code fournisseur 10600023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.82€
    359.32€ / 1 rouleaux
    Économisez 83.50€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser pour les méthodes de détection chimiluminescentes et fluorescentes des protéines de > Mr 20 000. La membrane en PVDF Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ P 0,45 μm est une membrane hydrophobe avec des pores de 0,45 μm et une résistance physique élevée, très adaptée pour la déshydratation et la réanalyse.
  • Capacité de liaison des protéines supérieure à 200 μg/cm2 pour une détection facile des signaux
  • Haute rétention des protéines même après des étapes de lavage difficiles
  • La capture élevée des protéines pendant le transfert minimise la perte d’échantillons
  • Disponible prédécoupée à la taille couramment utilisée pour votre application
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 4 m
Largeur (métrique) 30 cm
Quantité 1 rouleau/boîte
Format Roll
Matériau PVDF
Porosité 0,45 μm
Dimensions (LxW) 300 mm x 4m