Learn More
Cytiva Membrane en PVDF μ m Amersham™ Hybond™ P 0,45
Code produit 15289894 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 feuilles/boîte
1 rouleau/boîte
25 feuilles/boîte
5/boîte
Dimensions (LxW):
100 x 100 mm
150 mm x 4m
160 x 140 mm
300 mm x 4m
300 x 600 mm
80 x 90 mm
Conditionnement:
1 rouleau
10 feuilles
25 feuilles
5 feuilles
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Dimensions (LxW) unitSize
15289894 25 feuilles/boîte 160 x 140 mm 25 feuilles
15259894 1 rouleau/boîte 300 mm x 4m 1 rouleau
15279894 5/boîte 300 x 600 mm 5 feuilles
15269894 1 rouleau/boîte 150 mm x 4m 1 rouleau
15209904 10 feuilles/boîte 100 x 100 mm 10 feuilles
15299894 25 feuilles/boîte 100 x 100 mm 25 feuilles
15219904 25 feuilles/boîte 80 x 90 mm 25 feuilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15289894 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10600069
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour les méthodes de détection chimiluminescentes et fluorescentes des protéines de > Mr 20 000. La membrane en PVDF Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ P 0,45 μm est une membrane hydrophobe avec des pores de 0,45 μm et une résistance physique élevée, très adaptée pour la déshydratation et la réanalyse.
  • Capacité de liaison des protéines supérieure à 200 μg/cm2 pour une détection facile des signaux
  • Haute rétention des protéines même après des étapes de lavage difficiles
  • La capture élevée des protéines pendant le transfert minimise la perte d’échantillons
  • Disponible prédécoupée à la taille couramment utilisée pour votre application
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 25 feuilles/boîte
Porosité 0,45 μm
Dimensions (LxW) 160 x 140 mm