Learn More
Cytiva™ Membranes en PVDF Amersham™ Hybond™ : Rouleaux
Code produit 15279884 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (LxW):
4 m x 260 mm
Qualité:
0,2 μm
Hybond LFP
Hybond SEQ
Conditionnement:
1 rouleau
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (LxW) Qualité Conditionnement
15279884 4 m x 260 mm Hybond LFP 1 rouleau
15239814 4 m x 260 mm 0,2 μm 1 rouleau
15249814 4 m x 260 mm Hybond SEQ 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15279884 Fournisseur Cytiva™ Code fournisseur 10600022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    718.20€
    582.94€ / 1 rouleaux
    Économisez 135.26€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Idéal pour les applications de transfert Western où la déshybridation et la réanalyse sont nécessaires. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ Membranes PVDF : Les rouleaux sont des membranes PVDF hydrophobes.
Idéales pour les applications de transfert Western où la déshybridation et la réanalyse sont nécessaires.Membranes en PVDF Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ :Les rouleaux sont des membranes en PVDF hydrophobes.
  • Fournie en rouleaux.
  • Membrane en PVDF hydrophobe
  • La petite taille des pores élimine le soufflage et augmente la liaison des protéines sur une large gamme de masses moléculaires
Amersham Hybond 0,2 μm
  • Compatible avec une gamme de solvants utilisés pour une décoloration rapide
Amersham Hybond SEQ 0.2 μm
  • Spécialement conçu pour les applications de séquençage des protéines et l’analyse des acides aminés en phase solide
  • Offre une excellente capacité de transfert pour les protéines de masse moléculaire 20 000 Da.<
Amersham Hybond LFP 0,2 μm
  • Optimisée spécifiquement pour la détection par fluorescence dans les applications de transfert Western
  • Fournit une faible fluorescence de fond, ce qui entraîne une sensibilité élevée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 4 m
Largeur (métrique) 254 mm
À utiliser avec (application) Optimisée spécifiquement pour la détection par fluorescence dans les applications de transfert Western
Format Rouleau
Matériau PVDF
Porosité 0,2 μm
Dimensions (LxW) 4 m x 260 mm
Qualité Hybond LFP