Learn More
Cytiva Membranes en PVDF Amersham™ Hybond™ : Rouleaux
Code produit p-4901753 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (LxW):
4 m x 260 mm
Qualité:
0,2 μm
Hybond LFP
Hybond SEQ
Conditionnement:
1 rouleau
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (LxW) Qualité Conditionnement
15239814 4 m x 260 mm 0,2 μm 1 rouleau
15249814 4 m x 260 mm Hybond SEQ 1 rouleau
15279884 4 m x 260 mm Hybond LFP 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15239814 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10600021
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Idéal pour les applications de transfert Western où la déshybridation et la réanalyse sont nécessaires. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ Membranes PVDF : Les rouleaux sont des membranes PVDF hydrophobes.
Idéales pour les applications de transfert Western où la déshybridation et la réanalyse sont nécessaires.Membranes en PVDF Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ :Les rouleaux sont des membranes en PVDF hydrophobes.
Fournie en rouleaux.
  • Membrane en PVDF hydrophobe
  • La petite taille des pores élimine le soufflage et augmente la liaison des protéines sur une large gamme de masses moléculaires
Amersham Hybond 0,2 μm
  • Compatible avec une gamme de solvants utilisés pour une décoloration rapide
  • Amersham Hybond SEQ 0,2 μm
    • Spécialement conçu pour les applications de séquençage des protéines et l’analyse des acides aminés en phase solide
    • Offre un excellent transfert pour les protéines Mr<20 000
    Amersham Hybond LFP 0,2 μm
    • Optimisée spécifiquement pour la détection par fluorescence dans les applications de transfert Western
    • Fournit une faible fluorescence de fond, ce qui entraîne une sensibilité élevée
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Longueur (métrique) 4 m
    Largeur (métrique) 260 mm
    À utiliser avec (application) Compatible avec une gamme de solvants utilisés pour une décoloration rapide
    Capacité de liaison 363 à 430 μg IgG/ cm² (méthode d'incubation), 167 à 199 μg BSA/ cm² (Méthode d'incubation)
    Format Rouleau
    Matériau Polyfluorure de vinylidène (PVDF)
    Porosité 0,2 μm
    Dimensions (LxW) 4 m x 260 mm
    Gamme de produits Amersham, Hybond
    Qualité 0,2 μm