Learn More
Cytiva Cassette d’autoradiographie Amersham™ Hypercassette™
Code produit 10734997 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (LxW):
5 x 7 in
18 x 24 cm
20 x 40 cm
8 x 10 in
24 x 30 cm
10 x 12 in
30 x 40 cm
Couleur:
Neutre (standard)
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (LxW) Couleur Conditionnement
10734997 8 x 10 in Neutre (standard) 1 pièce
10035854 5 x 7 in Neutre (standard) -
10229294 24 x 30 cm Neutre (standard) 1 pièce
10239344 20 x 40 cm Neutre (standard) 1 pièce
10499404 18 x 24 cm Neutre (standard) 1 pièce
10127064 30 x 40 cm Neutre (standard) 1 pièce
10585785 10 x 12 in Neutre (standard) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10734997 Fournisseur Cytiva Code fournisseur RPN11649
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Adaptée aux exigences les plus strictes de la recherche dans le domaine des sciences de la vie. Les cassettes d’autoradiographie Cytiva Amersham™ Hypercassette™ sont fabriquées en aluminium solide, un choix de couleurs permet le codage couleur du travail.
Les cassettes d’autoradiographie Amersham Hypercassette sont fabriquées en aluminium solide et conçues pour répondre aux exigences les plus strictes de la recherche en sciences de la vie. Les cassettes profondes ont une profondeur de 1,5 cm : elles peuvent contenir des échantillons plus épais. Un choix de couleurs Hypercassette permet le codage couleur du travail.
  • Offre un contact maximal entre le film et l’échantillon
  • Le tampon non poreux offre une surface nettoyable par essuyage garantissant une contamination minimale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Les cassettes d’autoradiographie Amersham hypercassette sont conçues pour répondre aux exigences les plus strictes de la recherche en sciences de la vie.
Longueur (impériale) 8 po
Longueur (métrique) 203,2 mm
Largeur (impériale) 10 po
Largeur (métrique) 254 mm
Matériau Aluminium
Couleur Neutre (standard)
À utiliser avec (application) Exposition opaque à la lumière à des températures en dessous de –70°C
Dimensions (LxW) 8 x 10 in