Learn More
Cytiva ECL Amersham™ Hyperfilm™
Code produit 10752067 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,7 x 17,8 cm (5 x 7 po)
18 x 24 cm (7,1 x 9,5 po)
20,3 x 25,4 cm (8 x 10 po)
Quantité:
100 feuilles/boîte
50 feuilles/boîte
Conditionnement:
100 feuilles
50 feuilles
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (LxW) Quantité Conditionnement
10752067 12,7 x 17,8 cm (5 x 7 po) 50 feuilles/boîte 50 feuilles
10534205 18 x 24 cm (7,1 x 9,5 po) 100 feuilles/boîte 100 feuilles
10479214 20,3 x 25,4 cm (8 x 10 po) 50 feuilles/boîte 50 feuilles
10607665 18 x 24 cm (7,1 x 9,5 po) 50 feuilles/boîte 50 feuilles
10075224 20,3 x 25,4 cm (8 x 10 po) 100 feuilles/boîte 100 feuilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10752067 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28906835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.78€
    252.02€ / 50 feuilles
    Économisez 42.76€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
À utiliser avec tous les systèmes chimiluminescents à lumière bleue et verte. Le film Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL est fabriqué à partir d’une base transparente dont les deux côtés sont revêtus d’une émulsion photographique protégée par une
  •  Le revêtement antistatique réduit le risque d’artefacts visibles
  • La base transparente offre un contraste élevé qui facilite la lecture des images
  • Convient à une utilisation avec tous les systèmes chimiluminescents à lumière bleue et verte
  • Le film peut être utilisé dans des appareils de traitement automatique ou alors manuellement à l’aide des révélateurs et fixateurs pour films radiographiques les plus courants
  • Détection par chimiluminescence pour transferts de Western, Southern et Northern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit ECL Amersham Hyperfilm
À utiliser avec (application) Détection par chimiluminescence pour transferts de Western, Southern et Northern.
Quantité 50 feuilles/boîte
Contenu et stockage °4C
Dimensions (LxW) 12,7 x 17,8 cm (5 x 7 po)