Description
- Haute sensibilité pour des cibles à faible concentration
- Optimisé pour l’autoradiographie directe et indirecte avec 3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 125I
- Fond clair offrant un excellent contraste et une meilleure visibilité de la bande.
- Images de qualité publication
- Haute résolution à un prix économique
- Simplicité d’utilisation
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Transfert de Southern, Northern et Western 32P, 33P, 125I. Séquençage 32S, 33P, 35P. Fluorographie de 3H, 14C et 35S |
| Quantité | 100 feuilles/boîte, sachet à film unique |
| Dimensions (LxW) | 18 x 24 cm |