Learn More
Cytiva MP Amersham™ Hyperfilm™
Code produit 10218674 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (LxW):
5 x 7 in
18 x 24 cm
8 x 10 in
Quantité:
100 feuilles/boîte, sachet à film unique
50 feuilles/boîte, enveloppe individuelle.
50 feuilles/boîte, sachet à film unique
Conditionnement:
100 feuilles
50 feuilles
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (LxW) Quantité Conditionnement
10218674 18 x 24 cm 50 feuilles/boîte, sachet à film unique 50 feuilles
10627265 8 x 10 in 100 feuilles/boîte, sachet à film unique 100 feuilles
10742837 8 x 10 in 50 feuilles/boîte, sachet à film unique 50 feuilles
10034944 5 x 7 in 50 feuilles/boîte, sachet à film unique 50 feuilles
10094984 18 x 24 cm 100 feuilles/boîte, sachet à film unique 100 feuilles
10084764 18 x 24 cm 50 feuilles/boîte, enveloppe individuelle. 50 feuilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10218674 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28906843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.00€
    291.56€ / 50 feuilles
    Économisez 33.44€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Utilisation dans des appareils de traitement automatique ou manuellement dans des cuves et des plateaux à l’aide des révélateurs et fixateurs pour films radiographiques les plus courants. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hyperfilm™ Le MP est un excellent film polyvalent, constitué d'un support transparent recouvert sur les deux faces d'une émulsion photographique protégée par une couche anti-rayures.
  • Haute sensibilité pour des cibles à faible concentration
  • Optimisé pour l’autoradiographie directe et indirecte avec 3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 125I
  • Fond clair offrant un excellent contraste et une meilleure visibilité de la bande.
  • Images de qualité publication
  • Haute résolution à un prix économique
  • Simplicité d’utilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Transfert de Southern, Northern et Western 32P, 33P, 125I. Séquençage 32S, 33P, 35P. Fluorographie de 3H, 14C et 35S
Quantité 50 feuilles/boîte, sachet à film unique
Dimensions (LxW) 18 x 24 cm