Learn More
Cytiva MP Amersham™ Hyperfilm™
Code produit 10627265 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (LxW):
5 x 7 in
18 x 24 cm
8 x 10 in
Quantité:
100 feuilles/boîte, sachet à film unique
50 feuilles/boîte, enveloppe individuelle.
50 feuilles/boîte, sachet à film unique
Conditionnement:
100 feuilles
50 feuilles
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (LxW) Quantité unitSize
10627265 8 x 10 in 100 feuilles/boîte, sachet à film unique 100 feuilles
10742837 8 x 10 in 50 feuilles/boîte, sachet à film unique 50 feuilles
10034944 5 x 7 in 50 feuilles/boîte, sachet à film unique 50 feuilles
10094984 18 x 24 cm 100 feuilles/boîte, sachet à film unique 100 feuilles
10218674 18 x 24 cm 50 feuilles/boîte, sachet à film unique 50 feuilles
10084764 18 x 24 cm 50 feuilles/boîte, enveloppe individuelle. 50 feuilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10627265 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28906846
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisation dans des appareils de traitement automatique ou manuellement dans des cuves et des plateaux à l’aide des révélateurs et fixateurs pour films radiographiques les plus courants. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hyperfilm™ Le MP est un excellent film polyvalent, constitué d'un support transparent recouvert sur les deux faces d'une émulsion photographique protégée par une couche anti-rayures.
  • Haute sensibilité pour des cibles à faible concentration
  • Optimisé pour l’autoradiographie directe et indirecte avec 3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 125I
  • Fond clair offrant un excellent contraste et une meilleure visibilité de la bande.
  • Images de qualité publication
  • Haute résolution à un prix économique
  • Simplicité d’utilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (application) Transfert de Southern, Northern et Western 32P, 33P, 125I. Séquençage 32S, 33P, 35P. Fluorographie de 3H, 14C et 35S
Quantité 100 feuilles/boîte, sachet à film unique
Dimensions (LxW) 8 x 10 in