Learn More
Cytiva Amersham™ Hyperscreen™ Intensifying Screen
Code produit 11832190 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
:
20.3 x 25.4cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11832190 20.3 x 25.4cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11832190 Fournisseur Cytiva Code fournisseur RPN1669
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Offers rapid results and high sensitivity for detecting 32P and 125I in Southern, Northern, and Western blots
Écran d'intensification Hyperscreen
• L'émission de lumière provenant du calcium tungstate phosphore est compatible avec l'Hyperfilm MP
• Grande sensibilité avec P32 et I125 pour les applications de Southern, Northern et Western Blots
• Ecran d'intensification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Hyperscreen
Description Hyperscreen intensifying screens are economical high-performance calcium tungstate screens. They can be used with pre-flashed film to give an increase in sensitivity while retaining a linear response that allows quantitation of results.
Longueur (impériale) 7.99 in.
Longueur (métrique) 203 mm
Largeur (impériale) 10 in.
Largeur (métrique) 254 mm
À utiliser avec (application) Used with pre-flashed film to give an increase in sensitivity while retaining a linear response that allows quantitation of results
Dimensions (LxW) 8 x 10 in.