Learn More
Cytiva Membranes de nitrate de cellulose Amersham™ Protran™ NC : Rouleaux
Code produit 15239794 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
15 cm
20 cm
30 cm
Porosité:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
Conditionnement:
1 rouleau
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Porosité unitSize
15239794 30 cm 0,1 μm 1 rouleau
15259794 30 cm 0,45 μm 1 rouleau
15249794 30 cm 0,2 μm 1 rouleau
15289794 20 cm 0,1 μm 1 rouleau
15299794 20 cm 0,2 μm 1 rouleau
15239804 15 cm 0,1 μm 1 rouleau
15259804 15 cm 0,45 μm 1 rouleau
15209804 20 cm 0,45 μm 1 rouleau
15249804 15 cm 0,2 μm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15239794 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10600000
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette membrane en nitrate de cellulose polyvalente pour une excellente affinité de liaison avec les petites protéines et peptides, ainsi qu’avec les acides nucléiques. Membranes de nitrate de cellulose Cytiva Amersham™ Protran™ NC : en rouleaux offrent une sensibilité et une résolution exceptionnelles, et un faible bruit de fond.
Utilisez cette membrane en nitrate de cellulose polyvalente pour une excellente affinité de liaison avec les petites protéines et peptides, ainsi qu’avec les acides nucléiques. Membranes de nitrate de cellulose Cytiva Amersham™ Protran™ NC : en rouleaux offrent une sensibilité et une résolution exceptionnelles, et un faible bruit de fond.
Conditionnés en rouleaux.
  • Nitrate de cellulose 100 % pure
  • Haute affinité pour les protéines
  • Capacité de blocage
  • Compatibles avec diverses méthodes de détection, notamment les détections par fluorescence, chimilumin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 4 m
Largeur (métrique) 30 cm
À utiliser avec (application) Transferts Western, dosages dot-blot et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiques
Format Rouleau
Matériau Nitrate de cellulose 100 % pure
Porosité 0,1 μm
compliance-icons
Identifiant produit
  • Amersham Protran 0.1
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.