Learn More
Cytiva Membranes de nitrate de cellulose Amersham™ Protran™ NC : Feuilles
Code produit 15279814 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
25/boîte
5/boîte
Longueur (métrique):
8 cm
10 cm
10,2 cm
16 cm
20 cm
60 cm
Largeur (métrique):
9 cm
10 cm
13,3 cm
14 cm
20 cm
30 cm
Porosité:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
Conditionnement:
10 feuilles
25 feuilles
5 feuilles
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Longueur (métrique) Largeur (métrique) Porosité unitSize
15279814 5/boîte 60 cm 30 cm 0,45 μm 5 feuilles
15269814 5/boîte 60 cm 30 cm 0,2 μm 5 feuilles
15239824 25/boîte 20 cm 20 cm 0,45 μm 25 feuilles
15249824 10/boîte 20 cm 20 cm 0,45 μm 10 feuilles
15259824 25/boîte 20 cm 20 cm 0,2 μm 25 feuilles
15269824 10/boîte 20 cm 20 cm 0,2 μm 10 feuilles
15279824 25/boîte 20 cm 20 cm 0,1 μm 25 feuilles
15289824 10/boîte 20 cm 20 cm 0,1 μm 10 feuilles
15209844 25/boîte 16 cm 14 cm 0,45 μm 25 feuilles
15289844 10/boîte 10 cm 10 cm 0,45 μm 10 feuilles
15249864 25/boîte 8 cm 9 cm 0,45 μm 25 feuilles
15259864 25/boîte 8 cm 9 cm 0,2 μm 25 feuilles
15265928 10/boîte 10,2 cm 13,3 cm 0,2 μm 10 feuilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 15279814 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10600033
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour les transferts Western, dosages dot-blot et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiques Membranes de nitrate de cellulose Amersham™ Protran™ NC : Feuilles qui offrent une sensibilité et une résolution except
À utiliser pour les transferts Western, dosages de transfert en point et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiquesMembranes de nitrate de cellulose Cytiva Amersham™ Protran™ NC :Feuilles qui offrent une sensibilité et une
Feuilles individuelles.
  • Nitrate de cellulose 100 % pure
  • Haute affinité pour les protéines
  • Capacité de blocage
  • Compatibles avec diverses méthodes de détection, notamment les détections par fluorescence, chimilumines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 60 cm
Largeur (métrique) 30 cm
À utiliser avec (application) Transferts Western, dosages dot-blot et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiques
Quantité 5/boîte
Format Feuille
Porosité 0,45 μm
compliance-icons
Identifiant produit
  • Amersham Protran 0.45
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.