Learn More
Cytiva™ Sandwiches de transfert Western en nitrate de cellulose NC Amersham™ Protran™
Code produit 15209884 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
8 cm
Largeur (métrique):
9 cm
Porosité:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Porosité Conditionnement
15209884 8 cm 9 cm 0,2 μm 10 pièces
15299874 8 cm 9 cm 0,45 μm 10 pièces
15219884 8 cm 9 cm 0,1 μm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15209884 Fournisseur Cytiva™ Code fournisseur 10600115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.54€
    145.11€ / 10 pièces
    Économisez 35.43€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Membrane en nitrocellulose Protran NC préassemblée, pratique, précoupée et sandwichs à filtre papier
  • Préassemblé avec deux filtres papiers de d’épaisseur 3 MM Ch (0,34 mm) de milieu Whatman™ pour simplifier la configuration
  • S’adapte à la plupart des formats de gel préformés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 8 cm
Largeur (métrique) 9 cm
Quantité Boîte de 10
Format Sandwich
Matériau Nitrocellulose
Porosité 0,2 μm
Dimensions (LxW) 80 x 90 mm
compliance-icons
Identifiant produit
  • amersham protran sandwich 0.2µm NC +3mm 80mm x 90mm
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose