Learn More
Cytiva Membranes de nitrate de cellulose Amersham™ Protran™ Premium NC : Rouleaux
Code produit 15279794 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
150 mm
20 cm
30 cm
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
Conditionnement:
0.30 KG
1 rouleau
4m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Porosité Conditionnement
15279794 30 cm 0,2 μm 4m
15269794 30 cm 0,45 μm 0.30 KG
15219804 20 cm 0,45 μm 1 rouleau
15229804 20 cm 0,2 μm 1 rouleau
15269804 150 mm 0,45 μm 1 rouleau
15279804 150 mm 0,2 μm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15279794 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10600004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    484.19€
    393.14€ / 4m
    Économisez 91.05€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser pour d’excellents résultats avec les applications de détection par fluorescence pour transfert Western. Membranes en nitrate de cellulose Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Premium NC : en rouleaux offrent une sensibilit
Fournie en rouleaux.
  • Le fond faible permet une plage dynamique pour les échantillons complexes
  • Adaptés pour les transferts Western, dosages dot-blot et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiques
  • Nitrate de cellulose 100 % pure
  • Haute affinité pour les protéines
  • Capacité de blocage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 4 m
Largeur (métrique) 30 cm
À utiliser avec (application) Transferts Western, dosages dot-blot et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiques
Format Rouleau
Matériau Nitrate de cellulose 100 % pure
Porosité 0,2 μm
Dimensions (LxW) 300 mm x 4 m
compliance-icons
Identifiant produit
  • Amersham Protran Premium 0.2
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrocellulose