Learn More
Cytiva Membranes de nitrate de cellulose Amersham™ Protran™ Supported NC : Rouleaux
Code produit p-4880084 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Pce
Longueur (métrique):
4 m
Largeur (métrique):
15 cm
20 cm
30 cm
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
Conditionnement:
0.60kg
1 rouleau
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Longueur (métrique) Largeur (métrique) Porosité Conditionnement
15220033 Pce 4 m 30 cm 0,45 μm 0.60kg
15289804 Pce 4 m 30 cm 0,2 μm 1 rouleau
15299804 Pce 4 m 20 cm 0,2 μm 1 rouleau
15209814 Pce 4 m 20 cm 0,45 μm 1 rouleau
15229814 Pce 4 m 15 cm 0,45 μm 1 rouleau
15219814 Pce 4 m 15 cm 0,2 μm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15220033 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10600016
À utiliser pour un transfert de protéines robuste. Membranes de nitrate de cellulose NC Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ supportées en rouleaux offrent une sensibilité et une résolution exceptionnelles, et un faible bruit de fond
À utiliser pour un transfert de protéines robuste. Membranes de nitrate de cellulose NC Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ prises en charge : en rouleaux offrent une sensibilité et une résolution exceptionnelles, et un faible bruit
Distributeurs de rouleaux.
  • Les membranes sont constituées de nitrocellulose soutenue par un matériau non tissé en polyester inerte dans la membrane
  • Le support n’affecte ni les conditions ni les résultats de transfert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 4 m
Largeur (métrique) 30 cm
Quantité Pce
Format Rouleau
Matériau Nitrate de cellulose, polyester inerte
Porosité 0,45 μm
Dimensions (LxW) 4 m x 30 cm
Gamme de produits Amersham, Protran
compliance-icons
Identifiant produit
  • Amersham Protran Supported 0.45
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrocellulose