Description
p>Ajouter simplement du substrat et du [α-32P]dCTP. Il est possible d’utiliser 25 ng de substrat ADN seulement.
- Réactions stables à la température ambiante avec contrôle couleur pour le marquage d’ADN permettant d’obtenir des activités spécifiques > 109 dpm/μg
- Longue durée de conservation et protocole simple et rapide ; Réaction de marquage en 10 min.
- Il n’est pas nécessaire d’éliminer les nucléotides non incorporés avant l’hybridation
- L’ADN peut être marqué en solution ou en présence d’agarose à faible point de fusion
Pour utilisation avec dCTP uniquement
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 25°C |
| À utiliser avec (application) | Marquage d’ADN à partir d’une variété de sources pour une activité hautement spécifique à utiliser dans les hybridations par transferts Southern et Northern |
| Comprend | Solution tamponnée pour réaction de marquage de dATP, dGTP, dTTP, enzyme Klenow sans exonucléase et amorces aléatoires sous forme déshydratée et stabilisée. 300 ng d’ADN de contrôle d’ADN Hind III lambda sous forme déshydratée et stabilisée, 1 tube. |
| Nbre de réactions | 30 |
| Type de produit | Système de marquage de l’ADN Rediprime II |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Rediprime II, 30 reactions
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: trometamol, 2-mercaptoethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 20% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 20% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.