Learn More
Cytiva Amersham™ Conjugué streptavidine-HRP
Code produit 10320455 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mL
100 mL
Conditionnement:
100µL
2mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10320455 2 mL 2mL
10535925 100 mL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10320455 Fournisseur Cytiva Code fournisseur RPN12312ML
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Streptavidine conjuguée à des molécules enzymatiques rapporteuses pour les applications de transfert et d’hybridation in situ
  • Réactifs à haute spécificité
  • Conjugaison par la technique de couplage périodate décrite par Nakane et al.
  • Vendu sur la base du titre dans un test ELISA et la performance dans un transfert Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Adapté à une utilisation pour ECL™, transfert Western, ELISA, immunocytochimie
Comprend 2 ml de solution saline dans un tampon phosphate (phosphate de sodium 0,1 M, chlorure de sodium 0,1 M, pH 7,4) contenant 1 % (w/v) d’albumine sérique bovine et un agent antimicrobien
Quantité 2 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Streptavidin-horseradish Peroxidase Conjugate, 100 ul
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol