Learn More
AMG-208, MedChemExpress
Code produit 16467677
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16467677 5 mg
16444938 10 mg
16425716 100 mg
16411187 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16467677 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12035
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress AMG-208 is an orally active c-Met/RON dual selective inhibitor with an IC50 of 9 nM for c-Met. AMG-208 is a CYP3A4 inhibitor with an IC50 of 32 μM. AMG-208 has anti-cancer activity.
AMG-208 is an orally active c-Met/RON dual selective inhibitor with an IC50 of 9 nM for c-Met. AMG-208 is a CYP3A4 inhibitor with an IC50 of 32 μM. AMG-208 has anti-cancer activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau AMG-208
CAS 1002304-34-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H17N5O2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 3.33 mg/mL (8.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C2C(OCC3=NN=C4N3N=C(C=C4)C5=CC=CC=C5)=CC=NC2=C1
Poids moléculaire (g/mol) 383.4
Poids de la formule 383.4
Pourcentage de pureté 98.79%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease