Learn More
AMG-47a, MedChemExpress
Code produit. 16489977
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Code produit. 16489977
Marque: Medchem Express HY18303
MedChemExpress AMG-47a is a potent and orally active lymphocyte-specific protein tyrosine kinase (Lck) inhibitor, with an IC50 of 0.2 nM. AMG-47a also inhibits VEGF2, p38α, Jak3 and MLR and IL-2 with IC50s of 1 nM, 3 nM, 72 nM, 30 nM and 21 nM, respectively. AMG-47a has anti-inflammatory activity.
AMG-47a is a potent and orally active lymphocyte-specific protein tyrosine kinase (Lck) inhibitor, with an IC50 of 0.2 nM. AMG-47a also inhibits VEGF2, p38α, Jak3 and MLR and IL-2 with IC50s of 1 nM, 3 nM, 72 nM, 30 nM and 21 nM, respectively. AMG-47a has anti-inflammatory activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau AMG-47a
Forme physique Solid
CAS 882663-88-9
Couleur Jaune clair
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H28F3N5O2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 34 mg/mL (63.48 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1)C2=CC=C(C)C(C3=CC4=CN=C(NCCN5CCOCC5)N=C4C=C3)=C2
Poids moléculaire (g/mol) 535.56
Poids de la formule 535.56
Pourcentage de pureté 98.72%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.