Learn More
AMG 837 calcium hydrate, MedChemExpress
Description
AMG 837 calcium hydrate is a potent, orally bioavailable and partial agonist of GPR40/FFA1. AMG 837 calcium hydrate inhibits specific [3H]AMG 837 binding at the human FFA1 receptor with a pIC50 of 8.13. AMG 837 calcium hydrate could enhance insulin secretion and lower glucose levels in rodents.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | AMG 837 calcium hydrate |
| CAS | 1259389-38-2 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C26H21F3O3.1/2Ca.H2O |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 42 mg/mL (92.22 mM) |
| SMILES | [O-]C(C[C@H](C#CC)C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)=C2)=O.[0.5Ca2+].O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 455.45 |
| Poids de la formule | 455.45 |
| Afficher plus |