Learn More
AMG 900, MedChemExpress
Code produit 16475588
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16475588 10 mg
16448287 5 mg
16441757 50 mg
16416136 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16475588 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY1325310mg
MedChemExpress AMG 900 is a potent and highly selective pan-Aurora kinases inhibitor with IC50 of 5 nM, 4 nM and 1 nM for Aurora A, B and C, respectively.
AMG 900 is a potent and highly selective pan-Aurora kinases inhibitor with IC50 of 5 nM, 4 nM and 1 nM for Aurora A, B and C, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau AMG 900
CAS 945595-80-2
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H21N7OS
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (99.29 mM)
SMILES CC1=CSC(C2=NN=C(C3=C2C=CC=C3)NC4=CC=C(C=C4)OC5=C(C=CC=N5)C6=CC=NC(N)=N6)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 503.58
Poids de la formule 503.58
Pourcentage de pureté 99.29%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease