Learn More
AMG 925, MedChemExpress
Code produit 16492957
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492957 50 mg
16486898 10 mg
16476976 100 mg
16439437 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16492957 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15889
MedChemExpress AMG 925 is a potent, selective, and orally available FLT3/CDK4 dual inhibitor with IC50s of 2±1 nM and 3±1 nM, respectively.
AMG 925 is a potent, selective, and orally available FLT3/CDK4 dual inhibitor with IC50s of 2±1 nM and 3±1 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau AMG 925
CAS 1401033-86-0
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H29N7O2
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES OCC(N1CC2=C(N=C(NC3=NC=C4C(N([C@H]5CC[C@H](C)CC5)C6=CN=CC=C64)=N3)C=C2)CC1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 471.55
Poids de la formule 471.55
Pourcentage de pureté 98.24%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease